Ytterbium(III)fluorid, Patinal®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ytterbiumtrifluorid
1.01601.0100EA 0 EUR
1.01601.0100 1.01601.1000
Ytterbium(III)fluorid, Patinal®
Ytterbium(III)fluorid
Formel: F₃Yb
Molecular Weight: 230,04 g/mol
Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1163,85…1179.85 °C
Dichte: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049615
CAS-Nummer: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
ADR: 6.1,III