Ytterbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ytterbiumtrifluorid
41423.09EA
99.7
EUR
41423.09
41423.18
Ytterbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)fluorid
For vacuum deposition
Formel:
F₃Yb Molecular Weight: 230,04 g/mol Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1157 °C Dichte: 8,2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049615 CAS-Nummer: 13760-80-0 EINECS: 237-354-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III |