Amidoschwefelsäure
Lieferant: Hach
|
Achtung
|
Synonyme:
Sulfaminsäure
, Aminosulfonsäure
, Amidosulfonsäure
, Amidoschwefelsäure
HACH2076266EA
54.1
EUR
HACH2076266
Amidoschwefelsäure
Amidoschwefelsäure
Formel:
H₃NO₃S Molecular Weight: 97,09 g/mol Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 205 °C Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011603 CAS-Nummer: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 12,09090 |