Thionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Schweflige Säuredichlorid
, Thionyldichlorid
, Schwefeligsäuredichlorid
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL320536-1LEA
180
EUR
SIAL320536-1L
Thionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Thionylchlorid
Formel:
Cl₂OS Molecular Weight: 118,97 g/mol Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –104,5 °C Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011449 CAS-Nummer: 7719-09-7 EINECS: 231-748-8 UN: 1836 ADR: 8,I Merck Index: 12,09485 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...