Ammoniumcarbonat Ph. Franç.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hirschhornsalz
, Ammoniumcarbonat
83516.290EA
88.2
EUR
83516.290
Ammoniumcarbonat Ph. Franç.
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Mischung aus ca. äquimolaren Anteilen von Ammoniumcarbonat NH4CO2NH2 und Ammoniumhydrogencarbonat NH4HCO3
Formel:
(NH₄)₂CO₃ Molecular Weight: 96,09 g/mol Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010890 CAS-Nummer: 10361-29-2 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (NH3) | 30.0 - 34.0 % |
Appearance | Weißes kristallin.Pulver |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Solution S | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Sulphated ash | Max. 0.05 % |