Ammoniumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Franç., NF, E503, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hirschhornsalz
, Ammoniumcarbonat
1.01136.9051EA
0
EUR
IBSA1.01136.9050
1.01136.9051
Ammoniumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Franç., NF, E503, SAFC®
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel:
(NH₄)₂CO₃ Molecular Weight: 96,09 g/mol Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010890 CAS-Nummer: 506-87-6 EINECS: 233-786-0 Merck Index: 13,00508 |