Ammoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Salmiak
A15000.36EA
31.1
EUR
A15000.36
A15000.0B
A15000.30
A15000.0I
Ammoniumchlorid ≥98%
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Molecular Weight: 53,49 g/mol Schmelzpunkt: 340 °C (Subl.) Dichte: 1,53 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |