Cetrimoniumbromid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: HexadecyltrimethylammoniumbromidN-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromidN-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromidCTABCetyltrimethylammoniumbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

36932-1GEA 92.4 EUR
36932-1G
Cetrimoniumbromid, Supelco®
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Molecular Weight: 364,45 g/mol
Schmelzpunkt: 237…243 °C
Flammpunkt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR