Cetrimoniumbromid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid
, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid
, CTAB
, Cetyltrimethylammoniumbromid
219374-100EA
82.5
EUR
219374-100
Cetrimoniumbromid, Millipore®
Cetrimoniumbromid
Formel:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Molecular Weight: 364,45 g/mol Schmelzpunkt: 237…243 °C Flammpunkt: 244 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011772 CAS-Nummer: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02034 |