Phenylzinntrichlorid ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr
Synonyme: Trichlorphenylstannan
STRE50-1780-2GEA 34.1 EUR
STRE50-1780-2G
Phenylzinntrichlorid ≥98%
Phenylzinntrichlorid
Formel: C₆H₅Cl₃Sn
Molecular Weight: 302,17 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,839
Flammpunkt: >230 °F
MDL: MFCD00000513
CAS-Nummer: 1124-19-2
EINECS: 214-393-3
UN: 1760
ADR: 8,II