(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Synonyme:
3-(Triethoxysilyl)propan-1-thiol
, 3-(Triethoxysilyl)-1-propanthiol
, Triethoxy(3-mercaptopropyl)silan
SILNSILS10451.25EA
0
EUR
SILNSILS10451.25
SILNSILS10451.100
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan
Formel:
HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Molecular Weight: 238,42 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00053924 CAS-Nummer: 14814-09-6 EINECS: 238-883-1 |