Propyltriethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20997.36EA
368.16
EUR
B20997.36
B20997.22
B20997.14
Propyltriethoxysilan ≥97%
Propyltriethoxysilan
Formel:
C₉H₂₂O₃Si Molecular Weight: 206,36 g/mol Siedepunkt: 179…180 °C Dichte: 0,8916 Flammpunkt: 57 °C (134 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026756 CAS-Nummer: 2550-02-9 EINECS: 219-842-7 ADR: 3,III |