Octadecyltriethoxysilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS12276.10EA
0
EUR
SILNSILS12276.10
SILNSILS12276.100
SILNSILS12276.25
Octadecyltriethoxysilan
Octadecyltriethoxysilan
Formel:
C₂₄H₅₂O₃Si |
MDL:
MFCD00039875 CAS-Nummer: 7399-00-0 EINECS: 230-995-9 |