Butylzinntrichlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Trichlorbutylstannan
EHERCA10931700EA 37 EUR
EHERCA10931700
Butylzinntrichlorid
Butylzinntrichlorid
Formel: C₄H₉Cl₃Sn
Molecular Weight: 282,18 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000515
CAS-Nummer: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
UN: 3265
ADR: 8,II