(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Synonyme:
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan
SILNSILS09160.25EA
0
EUR
SILNSILS09160.25
SILNSILS09160.100
SILNSILS09160.500
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan
Formel:
C₉H₂₀O₅Si Molecular Weight: 236,34 g/mol Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005144 CAS-Nummer: 2530-83-8 EINECS: 219-784-2 |