Tetrafluorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Synonyme: SiliciumtetrafluoridSilicium(IV)fluorid
SILNSILS15525.25EA 0 EUR
SILNSILS15525.25
Tetrafluorsilan
Tetrafluorsilan
Formel: SiF₄
Molecular Weight: 104,08 g/mol
Siedepunkt: –86 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –77 °C
Dichte: 0,00469 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 7783-61-1
EINECS: 232-015-5
UN: 1859
ADR: 2,
Merck Index: 12,08645