Aluminiumoxid, α-Phase, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: α-Tonerde
SIALBCR169-60GEA 190 EUR
SIALBCR169-60G
Aluminiumoxid, α-Phase, Sigma-Aldrich®
Aluminiumoxid, α-Phase
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6