Aluminiumoxid, α-Phase ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
α-Tonerde
42573.A3EA
359
EUR
42573.A3
42573.36
42573.22
Aluminiumoxid, α-Phase ≥99,95% (Metall-Basis)
Aluminiumoxid, α-Phase
Formel:
Al₂O₃ Molecular Weight: 101,96 g/mol Siedepunkt: 2980 °C Schmelzpunkt: 2045 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |