Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥97%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
208094-2.5KGEA 378.86 EUR
208094-2.5KG
Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥97%, Reagenzqualität
Magnesium sulphate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120,37 g/mol
Schmelzpunkt: 1,130 °C
Dichte: 2,7 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of Mg 19.6 - 20.8 %
Vapor Pressure <0.1 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density <0.01 (vs air)