Calciumhydroxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: LöschkalkCalciumdihydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02111.0025EA 135 EUR
1.02111.0025
Calciumhydroxid, Supelco®
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Molecular Weight: 74,09 g/mol
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 550 °C (decomposition)
Molar Mass 74.09 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 2850 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)