Magnesiumhydroxidcarbonat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Synonyme: MagnesiumcarbonathydroxidMagnesiumcarbonat basisch hydratisiertMagnesiumcarbonat basisch

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05827.9025EA 0 EUR
1.05827.9025 1.05827.0250
Magnesiumhydroxidcarbonat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Magnesiumhydroxidcarbonat
Formel: MgCO₃ (linear)
Molecular Weight: 84,31 g/mol
Schmelzpunkt: 600 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,16 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149783
CAS-Nummer: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (komplexometric, Mg) ≥ 24.0 %
Substances soluble in water ≤ 0.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Barium and Strontium (as Ba) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.001 %
Na (Sodium) ≤ 0.2 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR