Calciumcarbonat ≥99,95% (Metall-Basis)
Synonyme:
Marmor
10996.22EA
162
EUR
10996.22
10996.14
Calciumcarbonat ≥99,95% (Metall-Basis)
Calciumcarbonat
Formel:
CaCO₃ Molecular Weight: 100,09 g/mol Schmelzpunkt: 800 °C (Zersetzung) Dichte: 2,930 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010906 CAS-Nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...