Calciumcarbonat ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Marmor
10679.14EA
231
EUR
10679.14
10679.36
10679.06
10679.22
Calciumcarbonat ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Calciumcarbonat
Formel:
CaCO₃ Molecular Weight: 100,09 g/mol Schmelzpunkt: 800 °C (Zersetzung) Dichte: 2,930 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010906 CAS-Nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |