Kaliumtetrachloroplatinat(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dikaliumtetrachloroplatinat
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL206075-5GEA
676
EUR
SIAL206075-5G
SIAL206075-1G
Kaliumtetrachloroplatinat(II), Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Formel:
Cl₄K₂Pt Molecular Weight: 415,09 g/mol Siedepunkt: 35…40 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 265 °C Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011378 CAS-Nummer: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07855 |