Kaliumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL60377-1KGEA
80.6
EUR
SIAL60377-1KG
Kaliumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Siedepunkt: 1320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 360 °C Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...