Kaliumhydroxid
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
Synonyme: KalihydratÄtzkali
CAYM460105-1EA 12 EUR
CAYM460105-1
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Siedepunkt: 1320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 360 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806