Kaliumhydroxid ≥99,98% (Metall-Basis) 85% min (KOH basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
44273.36EA
302
EUR
44273.36
44273.22
Kaliumhydroxid ≥99,98% (Metall-Basis) 85% min (KOH basis)
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Siedepunkt: 1320…1324 °C Schmelzpunkt: 360 °C Dichte: 2,044 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |