Kaliumhexacyanoferrat(III), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: TrikaliumhexacyanoferratFerricyankaliumrotes Blutlaugensalz

SIAL60299-100G-FEA 57.9 EUR
SIAL60299-100G-F
Kaliumhexacyanoferrat(III), Sigma-Aldrich®
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Molecular Weight: 329,25 g/mol
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 12,07792

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR