Natriumtetraethylborat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
PROODE-MS-03401-25EA 2097 EUR
PROODE-MS-03401-25 PROODE-MS-03401-1 PROODE-MS-03401-5
Natriumtetraethylborat
Sodium tetraethylborate
Formel: C₈H₂₀BNa
Molecular Weight: 150,05 g/mol
MDL: MFCD00061547
CAS-Nummer: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2,I