Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Wasserstoffoxid
, Hydrogenoxid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83645.290EA
29.3
EUR
83645.290
83645.320
83645.400
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1,000 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |
Spezifikation Testergebnisse
Färbung | Max. 5 APHA |
Leitfähigkeit (25°C) (bei Abfüllung) | Max. 1 µS/cm |
Verdampfungsrückstand | Max. 1 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 50 ppb |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppb |
Fe (Eisen) | Max. 50 ppb |
K (Kalium) | Max. 50 ppb |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppb |
Na (Natrium) | Max. 100 ppb |
Fluoreszenz (als Chinin) (254/450 nm) | Max. 1 ppb |
Fluoreszenz (als Chinin) (365/450 nm) | Max. 0,5 ppb |
Gradient (210 nm) | Max. 5 mAU |
Gradient (220 nm) | Max. 2 mAU |
Gradient (254 nm) | Max. 1 mAU |
MS-ESI+ (als Reserpin) | Max. 2 ppb |
MS-APCI+ (als Reserpin) | Max. 2 ppb |
MS-ESI- (als 4-Nitrophenol) | Max. 20 ppb |
MS-APCI- (als 4-Nitrophenol) | Max. 20 ppb |
Koloniezahl (Ph.Eur.) (bei Abfüllung) | Max. 100 CFU/ml |
TOC (bei Abfüllung) | Max. 30 ppb |