5-Nitro-2-furaldehyd
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
5-Nitrofurfural
PROOMM0943.00EA
237
EUR
PROOMM0943.00
5-Nitro-2-furaldehyd
5-Nitro-2-furaldehyd
Formel:
C₅H₃NO₄ Molecular Weight: 141,08 g/mol Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 35 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003230 CAS-Nummer: 698-63-5 EINECS: 211-816-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...