9,10-Dihydrophenanthren

Lieferant: Thermo Scientific

MAYBBTB10584.1EA 0 EUR
MAYBBTB10584.1 CHMPBTB10584.250
9,10-Dihydrophenanthren
9,10-Dihydrophenanthren
Formel: C₁₄H₁₂
Molecular Weight: 180,25 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1,0953 g/cm³ (14 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001164
CAS-Nummer: 776-35-2
EINECS: 212-278-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR