2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxan
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL512990-100MLEA
615
EUR
SIAL512990-100ML
SIAL512990-25ML
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan, Sigma-Aldrich®
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan
Formel:
C₄H₁₆O₄Si₄ Molecular Weight: 240,51 g/mol Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –69 °C Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00039567 CAS-Nummer: 2370-88-9 EINECS: 219-137-4 |