2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisilazan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Synonyme: 1,1,3,3,5,5-Hexamethylcyclotrisilazan
SILNSILS09525.100EA 395 EUR
SILNSILS09525.100 SILNSILS09525.5 SILNSILS09525.25
2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisilazan
2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisilazan
Formel: C₆H₂₁N₃Si₃
Molecular Weight: 219,51 g/mol
Siedepunkt: 186…188 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9196 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039698
CAS-Nummer: 1009-93-4
EINECS: 213-773-6