2-Methylchrysen
Lieferant: Merck
SIALBCR078R-10MGEA 144 EUR
SIALBCR078R-10MG PROOBCR-078R
2-Methylchrysen
2-Methylchrysene
Formel: C₁₉H₁₄
Siedepunkt: 411 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 229,5…230 °C
CAS-Nummer: 3351-32-4