p-Terphenyl, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Phenyl-1,1'-biphenyl1,4-Terphenyl1,4-Diphenylbenzol4-Phenylbiphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45802-250MGEA 67.8 EUR
45802-250MG
p-Terphenyl, Supelco®
p-Terphenyl
Formel: C₁₈H₁₄
Molecular Weight: 230,31 g/mol
Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Dichte: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003061
CAS-Nummer: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III