2,3,5,6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 65)
EHERE20006500EA 106 EUR
EHERE20006500
2,3,5,6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 65)
2,3,5,6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 65)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
Molecular Weight: 291,99 g/mol
CAS-Nummer: 33284-54-7