2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-20-CEA 602 EUR
PROOCIL-PCB-20-C
2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
Molecular Weight: 257,55 g/mol
CAS-Nummer: 38444-84-7
UN: 3432
ADR: 9,II