2,3,3',5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 111)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-111-CEA 529 EUR
PROOCIL-PCB-111-C
2,3,3',5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 111)
2,3,3',5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 111)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
Molecular Weight: 326,44 g/mol
CAS-Nummer: 39635-32-0