2,3,3',5,5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 165)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-165-CEA 652 EUR
PROOCIL-PCB-165-C
2,3,3',5,5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 165)
2,3,3',5,5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 165)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molecular Weight: 360,88 g/mol
CAS-Nummer: 74472-46-1