3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20012600EA
84
EUR
EHERC20012600
3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326,44 g/mol |
CAS-Nummer:
57465-28-8 |