2,3,3',4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 107)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-107-CEA 652 EUR
PROOCIL-PCB-107-C
2,3,3',4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 107)
2,3,3',4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 107)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
Molecular Weight: 326,44 g/mol
CAS-Nummer: 70424-68-9