2,3,3',4,4',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 158)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-158-CEA 652 EUR
PROOCIL-PCB-158-C
2,3,3',4,4',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 158)
2,3,3',4,4',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 158)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molecular Weight: 360,88 g/mol
CAS-Nummer: 74472-42-7