2,3,3',4,4',5-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 156)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-156-CEA 644 EUR
PROOCIL-PCB-156-C
2,3,3',4,4',5-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 156)
2,3,3',4,4',5-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 156)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molecular Weight: 360,88 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 38380-08-4
UN: 3432
ADR: 9,II