2,2',5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 18)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
C20001800
EHERC20001800EA 61 EUR
EHERC20001800
2,2',5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 18)
2,2',5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 18)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
Molecular Weight: 257,55 g/mol
Schmelzpunkt: 44 °C
Dichte: 1.1485 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 37680-65-2
UN: 3432
ADR: 9,II