2,2',3,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 90)
EHERE20009000EA
0
EUR
EHERE20009000
2,2',3,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 90)
2,2',3,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 90)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molecular Weight: 326,44 g/mol |
CAS-Nummer:
68194-07-0 |