2,2',6,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 54)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20005400EA 49 EUR
EHERC20005400
2,2',6,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 54)
2,2',6,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 54)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
Molecular Weight: 291,99 g/mol
CAS-Nummer: 15968-05-5
UN: 3432
ADR: 9,II