2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 183)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-183-CEA 652 EUR
PROOCIL-PCB-183-C
2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 183)
2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 183)
Formel: C₁₂H₃Cl₇
Molecular Weight: 395,32 g/mol
CAS-Nummer: 52663-69-1