2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL388467-5GEA 92.3 EUR
SIAL388467-5G
2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen
Formel: C₁₂H₁₅Br₃
Molecular Weight: 398,96 g/mol
MDL: MFCD00192554
CAS-Nummer: 21988-87-4
EINECS: 244-697-1
UN: 3261
ADR: 8,II