3,5-Xylylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,5-Dimethylphenylisothiocyanat
MAYBTL00501.50EA
0
EUR
MAYBTL00501.50
MAYBTL00501EA
MAYBTL00501.1
3,5-Xylylisothiocyanat
3,5-Xylylisothiocyanat
Formel:
C₉H₉NS Molecular Weight: 163,24 g/mol Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00041082 CAS-Nummer: 40046-30-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |